B65705
2-Bromoetilamina hydrobromide
99%
Sinónimos:
Bromuro de 2-aminoetilo hydrobromide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
crystals
mp
170-175 °C (lit.)
SMILES string
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Tiazolinas y tiacinas vía S-alquilación-ciclodesaminación en tándem de tioamidas/haloaminas.
- Fosfinas terciarias ópticamente activas a través de la P-alquilación catalizada por hidróxido de cesio de fosfinas secundarias.
- Aminas secundarias vía mono-N-alquilación quimioselectiva promovida por CsOH de aminas primarias, diaminas y poliaminas.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup