Merck
8.20176
2-Bromoetilamonio bromuro
for synthesis
Sinónimos:
2-Bromoetilamonio bromuro
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
BrCH2CH2NH3Br
Número CAS:
Peso molecular:
204.89
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
219-924-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
crystals
potency
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
169-176 °C
solubility
>500 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Br-].BrCC[N+H3]
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Conceptos del nuevo método rápido y simple de HPLC para cuantificación de fosfomicina trometamol: en este estudio se utilizó 2-aminoheptano en métodos de HPLC para cuantificar el trometamol de fosfomicina, mostrando su utilidad en el análisis farmacéutico (M Piponski et al., 2022).
Analysis Note
Valoración (argentométrica): ≥ 99,0 %
Intervalo de fusión (valor menor): ≥ 171 °C
Intervalo de fusión (valor superior): ≤ 176 °C
Identidad (IR): pasa la prueba
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)