Saltar al contenido
8.20265
2-Chloroethylammonium chloride
for synthesis
Sinónimos:
2-Chloroethylammonium chloride, 2-Chloroethylamine hydrochloride, β-Aminoethyl chloride hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H6ClN · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
79.53 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
212-793-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
crystals
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 5666 g/L in H2O)
mp
143-146 °C
solubility
5666 g/L
bulk density
750‑850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].ClCC[N+H3]
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)