A28651
Alloxazine
96%
Sinónimos:
Benzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione, Isoalloxazine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
powder
cadena SMILES
O=C1NC(=O)c2nc3ccccc3nc2N1
InChI
1S/C10H6N4O2/c15-9-7-8(13-10(16)14-9)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H,(H2,12,13,14,15,16)
Clave InChI
HAUGRYOERYOXHX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)