Merck
175943
Sigma-Aldrich
Dimetil sulfóxido-d6
99.5 atom % D
Sinónimos:
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimetil sulfóxido
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
84.17
Beilstein:
1237248
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99.5 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
lim. expl.
42 %
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.0250% water
water
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
densidad
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Descripción general
El dimetilsulfóxido -d6 (DMSO-d6) es un disolvente deuterado. Al ser fotoirradiado en el intervalo comprendido entre 193 y 222 nm, experimenta descomposición para producir radicales CD3. Se han evaluado los rendimientos cuánticos de los CD3 mediante espectroscopia de absorción infrarroja de láser de diodo. Se ha utilizado el DMSO-d6 al 100 % como disolvente en el experimento COSY (espectroscopía de correlación) de largo alcance.
Aplicación
El DMSO-d6 junto con el glicerol o el glicerol-d8 forma disolventes binarios muy viscosos con gran poder de disolución para compuestos activos biológicos complejos.
El dimetilsulfóxido-d6 (DMSO-d6) se ha empleado como disolvente para la disolución de 1-aliloxi-2-hidroxi-propil-almidón (AHP-almidón) para registrar su espectro 1H RMN (resonancia magnética nuclear de protón) de alta resolución.
Productos recomendados
Eche un vistazo a ChemisTwin®, nuestro nuevo portal virtual para la confirmación de identidad y cuantificación de espectros de RMN. Más información o póngase en contacto con nosotros para una prueba gratuita.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Optimization of the synthesis of 1-allyloxy-2-hydroxy-propyl-starch through statistical experimental design.
Huijbrechts AML, et al.
Carbohydrate Polymers, 77(5), 25-31 (2009)
Highly Viscous Binary Solvents: DMSO-d6/Glycerol and DMSO-d6/Glycerol-d8 for Polar and Apolar Mixture Analysis by NMR.
Lameiras P and Nuzillard J-M.
Analytical Chemistry, 88(8), 4508-4515 (2016)
Akira Minami et al.
Scientific reports, 11(1), 3302-3302 (2021-02-10)
Reduction of elastin in the skin causes various skin diseases as well as wrinkles and sagging with aging. Sialidase is a hydrolase that cleaves a sialic acid residue from sialoglycoconjugate. Cleavage of sialic acid from microfibrils by the sialidase isozyme
M G Nair et al.
Applied and environmental microbiology, 57(2), 434-439 (1991-02-01)
Two isoflavonoids isolated from clover roots grown under phosphate stress were characterized as formononetin (7-hydroxy,4'-methoxy isoflavone) and biochanin A (5,7-dihydroxy,4'-methoxy isoflavone). At 5 ppm, these compounds stimulated hyphal growth in vitro and root colonization of an undescribed vesicular-arbuscular mycorrhiza, a
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)
Contenido relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La espectroscopia de RMN permite dilucidar la estructura molecular y la pureza a través de los estados de espín nuclear en un campo magnético intenso.