Merck
924393
Sigma-Aldrich
Lauric acid diethanolamide
Seleccione un Tamaño
1 G
$187.000
$187.000
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$187.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H33NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
287.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
$187.000
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grupo funcional
amide
hydroxyl
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CCO)(CCO)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(20)17(12-14-18)13-15-19/h18-19H,2-15H2,1H3
Clave InChI
AOMUHOFOVNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)