Merck
43781
(Lauryldimethylammonio)acetate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(Dodecyldimethylammonio)acetate, N-Dodecyl-N,N-dimethylglycine, Laurylbetaine, Lauryldimethylaminoacetic acid betaine, Lauryldimethylbetaine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H33NO2
Número CAS:
Peso molecular:
271.44
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-669-5
Beilstein/REAXYS Number:
3670807
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
271.44 g/mol
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test
conductivity
≤10 μS/cm (1% (w/v) in water)
λ
1 % (w/v) in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.20, λ: 280 nm Amax: ≤0.15
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C16H33NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(2,3)15-16(18)19/h4-15H2,1-3H3
InChI key
DVEKCXOJTLDBFE-UHFFFAOYSA-N
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)