913324
2- Methyloxyethylammonium iodide
Sinónimos:
2- Methyloxyethylammonium iodide, 2-MeO-EAI, Ethanamine, 2-methoxy-, hydriodide (1:1), Greatcell Solar®
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
color
white
cadena SMILES
I.NCCOC
InChI
1S/C3H9NO.HI/c1-5-3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H
Clave InChI
SCDXFIYEBSXILC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Información legal
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)