Merck
P20009
Phenylboronic acid
95%
Sinónimos:
Benzeneboronic acid, Dihydroxyphenylborane, NSC 66487, Phenyl-boric acid, Phenylboric acid, Phenyldihydroxyborane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
121.93
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-701-9
Beilstein/REAXYS Number:
970972
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
95%
form
crystals
mp
216-219 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H
InChI key
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used for
  • Rhodium-catalyzed intramolecular amination
  • Pd-catalyzed direct arylation
  • Mizoroki-Heck and Suzuki-Miyaura coupling reactions catalyzed by palladium nanoparticles
  • Palladium-catalyzed stereoselective Heck-type reaction
  • Highly effective Palladium-catalyzed arylation Suzuki-Miyaura cross-coupling in water
Reagent used in Preparation of
  • Ni(II) pincer complex and Pd(II) pyridoxal hydrazone metallacycles as catalysts for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • N-type polymers for all-polymer solar cells
  • Novel series of potent and selective mTOR kinase inhibitors
  • Inhibitors of lactate dehydrogenase against cancer cell proliferation
Other Notes
Contains varying amounts of phenylboronic anhydride
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylboronic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)