910805
mPEG12-hydrazide
average MN 650 (by NMR), chemical modification reagent carboxyl reactive, hydrazide, methoxy
Sinónimos:
Methoxy-PEG-HZ, Polyethylene glycol, mPEG-Hydrazide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
mPEG12-hydrazide,
descripción
Ω-end: Hydrazide
α-end: methoxy
Formulario
solid or liquid
mol peso
average Mn 650 (by NMR)
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
color
colorless to white
Ω-final
hydrazide
α-final
methoxy
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.