JKA3177
mPEG5K
average Mn 5,000, Alkyne
Sinónimos:
mPEG-Alkyne, Methoxy-PEG-Alkyne, Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
mPEG5K-Alkyne, average Mn 5,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 5,000
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)