920401
Methoxypolyethylene glycol
average MN 1,000 (by NMR), (Propionic acid), methoxy
Sinónimos:
O-(2-Carboxyethyl)-O′-methylpolyethylene glycol 1,000, PEG acid, PEG carboxylic acid, Polyethylene glycol, mPEG-COOH, mono-Methyl polyethylene glycol 1′000 propionic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Methoxypolyethylene glycol 1,000 propionic acid,
Formulario
solid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 1,000 (by NMR)
color
white to off-white
Ω-final
(Propionic acid)
α-final
methoxy
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)