Merck
901610
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid solution
1.0 M in DMF
Sinónimos:
2-Bromoethanoic acid
Seleccione un Tamaño
100 ML
$207.000
$207.000
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
$207.000
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
138.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
$207.000
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
concentración
1.0 M in DMF
índice de refracción
n/D 1.4366
densidad
1.0264 g/mL
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
BrCC(O)=O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Clave InChI
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Valuable building block offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
85.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
29.44 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)