17000
Bromoacetic acid
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinónimos:
α-Bromoacetic acid, Monobromoacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formulario
solid
impurezas
≤1% dibromoacetic acid (1H-NMR)
bp
208 °C (lit.)
mp
46-49 °C
47-49 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: 10%, clear, colorless
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
NC(=O)C=C
OC(=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Clave InChI
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It can also be used:
- To synthesize (Z)-2-(cyclooct-4-en-1-yloxy)acetic acid.
- To synthesize α-bromo-phenylacetamide.
- To convert aromatic thiosemicarbazones to thiazolylhydrazones.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?