Documentos clave
901081
Sigma-Aldrich
Zinc oxide ink for spin coating/slot-die coating
Sinónimos:
Helios′Ink H-SZ41029 semiconductive ink, Zinc oxide dispersion, Zinc oxide suspension, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink
Seleccione un Tamaño
25 ML
$300.400
$300.400
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
$300.400
About This Item
Fórmula lineal:
ZnO
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
$300.400
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
descripción
Conductivity: 10-8-10-7 S/cm (before illumination) and 10-4-10-3 S/cm (under illumination with UV light)
Valence band: 7.9 ± 0.1 eV
Work function: 4.0 ± 0.1 eV
Nivel de calidad
Formulario
liquid (dispersion)
color
light yellow
tensión superficial
20 mN/m±5 mN/m
viscosidad
<4 mPa.s(20 °C)
capacidad
≥0.9 % loading (Nanoparticles loading)
Descripción general
  • Helios′Ink H-SZ41029 semi conductive ink developed for the printed electronics is particularly well suited for flexible OLED and OPV.
  • Helios′Ink H-SZ41029 semi conductive ink shows great performance on spin coating and slot die coating and is compatible with various flexible substrates (polyimide, PET, PET/ITO, etc.) but also Glass/ITO.
Características y beneficios
Product benefits:
  • Easy deposition under atmospheric conditions (temperature and pressure).
  • Good optical performances (visible light transmission >90%).
  • Non CMR ink.
  • Compatible with ITO layer and Ag NWs layer.
  • Compatible with most flexible substrates.
  • Low drying temperature making printing onto flexible substrates possible.
  • Thin layers are obtained (20 nm) with low roughness (RMS = 3±1 nm).
Nota de preparación
Typical processing guideline:
  • Can be homogenized for 5 minutes in an ultrasonic bath in order to get rid of any aggregates.
  • Drying conditions: Oven, IR oven, vacuum oven.
  • Clean-up solution: Ethanol/Acetone.
Información legal
Product of Genes′Ink.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
58.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.