Merck
921580
Sigma-Aldrich
ZnO nanoparticle ink solution
2.5 wt. %, viscosity 3 cP , work function 3.9 eV
Sinónimos:
Ink for OLED, Ink for charge selective layers in printed electronics, OPV, PV, Photodetectors, QLED, Zinc oxide ink, Zinc oxide nanoparticle dispersion
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
ZnO
Número de CAS:
Peso molecular:
81.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formulario
suspension
Nivel de calidad
concentración
2.5 wt. %
función de trabajo
3.9 eV
viscosidad
3 cP
cadena SMILES
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
Clave InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This zinc oxide nanoparticle ink is a nanoparticle-based printing ink allowing processing temperatures of 80-120°C. The zinc oxide nanoparticle ink is an electron selective interface layer ink containing zinc oxide (ZnO) nanoparticles in butanols. ZnO nanoparticle ink functions well as electron extraction layer (EEL) materials in solar cells
Aplicación
This ZnO nanoparticle ink is for slot-die, spin-coating, doctor blading or inkjet printing for the use as electron transport layer in printed electronics. The ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture.
Annealing temperature 80-120°C.
Nota de preparación
  • Storage: In dark at room temperature
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter
  • Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at 80-120°C
  • Thickness optimization may be necessary
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.