900917
N-Azidoacetylmannosamine-tetraacylated
95%
Sinónimos:
Ac4ManNAz
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: click chemistry
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Elegir el reticulante adecuado para su investigación bioquímica o de bioconjugación puede constituir todo un reto. Nuestra guía de selección puede ayudarle a encontrar el encaje perfecto para sus aplicaciones.
Drug discovery process by utilizing chemistry reaction of Cu(I)-catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of terminal alkynes with organoazides to yield 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles.