QBD11812
DBCO-dPEG ®12-carboxyfluorescein
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
reaction type: click chemistry
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C)NCCOCCC(NCCC(N1C(C=CC=C2)=C2C#CC(C=CC=C3)=C3C1)=O)=O.O=C4C=CC5=C(C6=CC=CC=C6C(O)=O)C7=CC=C(O)C=C7OC5=C4
InChI
1S/C25H27N3O4.C20H12O5/c1-19(29)26-15-17-32-16-13-24(30)27-14-12-25(31)28-18-22-8-3-2-6-20(22)10-11-21-7-4-5-9-23(21)28;21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24/h2-9H,12-18H2,1H3,(H,26,29)(H,27,30);1-10,21H,(H,23,24)
Clave InChI
PMSFOKNHIHSIKS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)