Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NO6
Número CAS:
Peso molecular:
221.21
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-321-9
Beilstein/REAXYS Number:
2331340
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
mp
160 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
General description
La N-acetil-D-galactosamina (GalNAc), un aminoazúcar, forma parte de muchos glucanos unidos por enlacesO-glucosídicos y N-glucosídicos. Como difosfato de uridina (UDP)-GalNAc, la GalNAc es el azúcar inicial unido mediante enlaces O-glucosídicos a muchos restos de serina y treonina en la glucosilación de las proteínas.
Application
La N-acetil-D-galactosamina se ha utilizado:
- como azúcar hapténico de la aglutinina Dolichos biflorus (DBA) en el análisis de unión a microesferas de lectina
- para evaluar la especificidad de unión de la lectina utilizando la inhibición de la transferencia de lectina
- en inmunohistoquímica para pre-adsorber la lectina Wisteria floribunda
La N-acetil-D-galactosamina (GalNAc), un aminoazúcar, forma parte de muchos glucanos unidos por enlaces O-glucosídicos y N-glucosídicos. Como UDP-GalNAc, la GalNAc es el azúcar inicial unido mediante enlaces O-glucosídicos a muchos restos de serina y treonina en la glucosilación de las proteínas.
Other Notes
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de monosacáridos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?