Merck
M4670
D-Mannosamine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Amino-2-deoxy-D-mannose hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
215.63
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-847-8
Beilstein/REAXYS Number:
3914860
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
biological source
crab (shell), shrimp shells
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
mp
168 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3+,4-,5-,6?;/m1./s1
InChI key
QKPLRMLTKYXDST-OHXGPSCHSA-N
Application
D-Mannosamine hydrochloride can be used for the synthesis of non-natural ManNAc analogs for the expression of thiols on cell-surface sialic acids. It has been used in a study to investigate the synthesis and high-throughput screening of N-acetyl-β-hexosaminidase inhibitor libraries targeting osteoarthritis.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)