900603
(4-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
Sinónimos:
Amino (PEG)2 benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCCOCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)OCC#C
Clave InChI
KXFOOVXWBVYUIH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Technology Spotlight: Trifuctional Probe Building Blocks
A library approach to rapidly discover photoaffinity probes of the mRNA decapping scavenger enzyme DcpS
Chemoproteomics Demonstrates Target Engagement and Exquisite Selectivity of the Clinical Phosphodiesterase 10A Inhibitor MP-10 in Its Native Environment
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.