900771
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
>99%
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolinium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
>99%
Formulario
crystals
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤2000 ppm H2O
mp
77-79 °C (lit.)
densidad
1.189 g/cm3
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
370.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
188 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
salt ionic liquid as a catalyst
Artículos
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.