809934
Ethyl methyl carbonate
battery grade, 99.9%, acid <10 ppm, H2O <10ppm
Sinónimos:
Carbonic acid ethyl methyl ester, EMC, Methyl ethyl carbonate
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
descripción
Acid content: <10 ppm
Ensayo
99.9%
Formulario
liquid
humedad
<10 ppm
impurezas
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
bp
101 °C
mp
-55 °C
densidad
1.01 g/cm3
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
Clave InChI
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.