Merck
79421
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P4-t-Bu solution
~0.8 M in hexane
Sinónimos:
1-tert-Butyl-4,4,4-tris(dimethylamino)-2,2-bis[tris(dimethylamino)-phosphoranylidenamino]-2λ5,4λ5-catenadi(phosphazene)
Seleccione un Tamaño
1 ML
$116.000
5 ML
$371.000
25 ML
$1.200.000
$116.000
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
$116.000
5 ML
$371.000
25 ML
$1.200.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H63N13P4
Número de CAS:
Peso molecular:
633.72
Beilstein:
5784423
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$116.000
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
~0.8 M in hexane
densidad
0.850-0.875 g/mL at 20 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN(C)P(=NP(=NC(C)(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C22H63N13P4/c1-22(2,3)23-36(24-37(27(4)5,28(6)7)29(8)9,25-38(30(10)11,31(12)13)32(14)15)26-39(33(16)17,34(18)19)35(20)21/h1-21H3
Clave InChI
NSRBCQCXZAYQHF-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Product crystallizes out of solution, can be redissolved on heating to 40°C.
Otras notas
Extremely strong, hindered, neutral nitrogen base; it is about 1018 times more basic than DBU [pKa (DMSO) 30.25]. Stable to hydrolysis and unaffected by alkylating agents[1][2]; Base for enolate formation and stereoselective alkylation[3]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Saurabh Mehta et al.
The Journal of organic chemistry, 84(9), 5492-5503 (2019-04-16)
Phosphazene superbase P4- t-Bu mediated iodoaminocyclization of 2-(1-alkynyl)benzamides is reported. The reaction works under ambient conditions and instantaneously results in the synthesis of isoindolin-1-ones in 65-97% yields, in a regio- and stereoselective manner. The exclusive formation of products with Z-geometry
A. Solladie-Cavallo et al.
Tetrahedron Letters, 43, 415-415 (2002)
George A Kraus et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(19), 5539-5542 (2009-09-05)
Dihydroindolo[2,1-a]isoquinolines were synthesized from tetrahydroisoquinolines and alpha-fluoroaldehydes by a novel two-step procedure. These compounds exhibited significant immunosuppressive activity against IL-2, IL-10 and IFN-gamma.
H.T. Mamdani, R.C. Hartley
Tetrahedron Letters, 41, 7417-7417 (2000)
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1993)
Artículos
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.