79408
Phosphazene base P1-t-Bu
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
tert-Butylimino-tris(dimethylamino)phosphorane, N′-tert-Butyl-N,N,N′,N′,N″,N″-hexamethylphosphorimidic triamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
347 °F/1013 hPa
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN(C)P(N(C)C)(N(C)C)=NC(C)(C)C
CN(C)P(N(C)C)(N(C)C)=NC(C)(C)C
InChI
1S/C10H27N4P/c1-10(2,3)11-15(12(4)5,13(6)7)14(8)9/h1-9H3
1S/C10H27N4P/c1-10(2,3)11-15(12(4)5,13(6)7)14(8)9/h1-9H3
Clave InChI
YRNOSHBJMBLOSL-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.