793329
Biotin-benzyl-tetrazine
95%
Sinónimos:
Biotin-benzyl-tetrazine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCC[C@@H](SC1)[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)NCC(C=C3)=CC=C3C4=NN=CN=N4
InChI
1S/C19H23N7O2S/c27-16(4-2-1-3-15-17-14(10-29-15)23-19(28)24-17)20-9-12-5-7-13(8-6-12)18-25-21-11-22-26-18/h5-8,11,14-15,17H,1-4,9-10H2,(H,20,27)(H2,23,24,28)/t14-,15?,17-/m1/s1
Clave InChI
GBJXXSUDJUYIIH-XZDBBAETSA-N
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)