Merck
900891
Sigma-Aldrich
Azo biotin-azide
Sinónimos:
Diazo biotin-azide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H45N9O7S
Número de CAS:
Peso molecular:
711.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S1[C@H]([C@H]4NC(=O)N[C@H]4C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCNC(=O)c2ccc(cc2)\N=N\c3c(ccc(c3)CCN=[N+]=[N-])O
InChI
1S/C33H45N9O7S/c34-42-37-12-11-23-5-10-28(43)26(21-23)41-40-25-8-6-24(7-9-25)32(45)36-14-16-48-18-20-49-19-17-47-15-13-35-30(44)4-2-1-3-29-31-27(22-50-29)38-33(46)39-31/h5-10,21,27,29,31,43H,1-4,11-20,22H2,(H,35,44)(H,36,45)(H2,38,39,46)/b41-40+/t27-,29-,
Clave InChI
VQJUOWXTLWKWGJ-GKVYSXGOSA-N
Aplicación
Azo biotin-azide is a linker that contains a biotin moiety connected to an azide group through a spacer arm containing a diazo group that can be cleaved with 50 mM sodium dithionite solution. The biotin can be captured by streptavidin and the azide can react with terminal or strained alkynes.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A chemoselective cleavable fluorescence turn-ON linker for proteomic studies.
Liew S S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(100), 13332-13335 (2017)
Chemical Modification and Organelle?Specific Localization of Orlistat?Like Natural?Product?Based Probes.
Yang P Y, et al.
Chemistry - An Asian Journal, 6(10), 2762-2775 (2011)
Artículos
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Elegir el reticulante adecuado para su investigación bioquímica o de bioconjugación puede constituir todo un reto. Nuestra guía de selección puede ayudarle a encontrar el encaje perfecto para sus aplicaciones.