Merck
901990
Tetrazine-acid
Sinónimos:
4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)benzeneacetic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
216.20
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder or crystals
availability
available only in USA
storage temp.
−20°C
SMILES string
n1ncnnc1c2ccc(cc2)CC(=O)O
InChI
1S/C10H8N4O2/c15-9(16)5-7-1-3-8(4-2-7)10-13-11-6-12-14-10/h1-4,6H,5H2,(H,15,16)
InChI key
SLJKKTFIAUAYGR-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetrazine-acid demonstrates exceptionally fast cycloaddition kinetics with trans-cyclooctene (TCO) as the dienophile (up to 30,000 M-1 s-1). These have been the fastest kinetics reported for a bio orthogonal reaction. The chemical stability of tetrazines is substantially lower compared to methyltetrazines, thus requiring more careful selection of reagents and conditions for chemical transformation. However, tetrazine chemistry is still in an acceptable range for many applications.
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Self-react. C
Clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)