Merck
78725
Sigma-Aldrich
O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
≥97.0% (AT)
Sinónimos:
Phenoxyamine hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5ONH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
145.59
Beilstein:
4326059
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (AT)
Formulario
powder
mp
~132 °C (dec.)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.NOc1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
Clave InChI
DBTXKJJSFWZJNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)