D163708
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
98%
Sinónimos:
N,O-Dimethylhydroxylamine HCl, N-Methoxymethylamine hydrochloride, Methoxymethylamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
crystals
mp
112-115 °C
cadena SMILES
Cl[H].CNOC
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
Clave InChI
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)