480975
Hydroxylamine-O-sulfonic acid
99.998%
Sinónimos:
(Aminooxy)(hydroxy)sulfane dioxide, (Aminooxy)sulfonic acid, Amidoperoxymonosulfuric acid, Amidosulfonic peracid, Aminomonopersulfuric acid, Ammonia-N-oxide-O-sulfonic acid betaine, Permonosulfamic acid, Sulfoperamidic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.998%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NOS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO4S/c1-5-6(2,3)4/h1H2,(H,2,3,4)
Clave InChI
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
HOSA may be used as an aminating reagent in the synthesis of:
- 1-aminotetrazoles and 2-aminotetrazoles
- N-aminopiperidine (NAPP)
- 1H,1′ H-2,2′-biimidazole-1,1′-diamine
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?