777625
1-Amino-2-methyl-2-propanol
95% anhydrous basis
Sinónimos:
1-Amino-2-methylpropan-2-ol, 1,1-Dimethylethanolamine, 2-Amino-α,α-dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-propylamine, 2-Hydroxyisobutylamine, 2-Methyl-2-hydroxypropylamine, 3-Amino-2-methyl-2-propanol, NSC 17697
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95% anhydrous basis
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.448
densidad
0.957 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(O)CN
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3,5H2,1-2H3
Clave InChI
LXQMHOKEXZETKB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
164.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)