A9754
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
≥99%
Sinónimos:
AMPD, Ammediol
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.63 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
~10 mmHg ( 152 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline
pH
10.5-11.5 (25 °C, 105.1 g/L)
intervalo de pH útil
7.8-9.7
pKa (25 °C)
8.8
bp
151 °C/10 mmHg (lit.)
mp
100-110 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
cadena SMILES
CC(N)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
Clave InChI
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)