Merck
238856
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Amino-2-propanol
98%
Sinónimos:
(−)-Isopropanolamine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
75.11
Beilstein:
1718869
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
2.6 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −23.5°, c = 1 in methanol
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
temp. de autoignición
635 °F
índice de refracción
n20/D 1.4482 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
densidad
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@@H](O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
Clave InChI
HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)