Merck
A65182
Sigma-Aldrich
2-amino-2-metil-1-propanol
~5% Water, technical grade, 95%
Sinónimos:
βAlcohol β-aminoisobutílico, AMP
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C(NH2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
89.14
Beilstein:
505979
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
95%
Formulario
liquid
impurezas
≤5% 2-(Methylamino)-2-methyl-1-propanol
~5% Water
índice de refracción
n20/D 1.4455 (lit.)
intervalo de pH útil
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
bp
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
densidad
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
Clave InChI
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Utilizado en una síntesis eficaz de 2-oxazolidinonas mediante carbonilación con CO en presencia de catalizadores salen-cobalto.
Utilizado para derivatizar los ácidos carboxílicos para análisis mediante cromatografía de gases y para sintetizar 2-oxazolinas para transformaciones ulteriores.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of Chromatography A, 673, 101-101 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 114, 1010-1010 (1992)
Erik C B Johnson et al.
Tetrahedron letters, 48(10), 1795-1799 (2007-03-05)
Modification of a peptide-(α)thioester with a sequence of six arginines on the thioester leaving group can render soluble all peptides derived from a polytopic integral membrane protein. This strategy greatly simplifies the synthesis of peptide-(α)thioester building blocks for the total
Tetrahedron, 49, 9353-9353 (1993)
M Lamberto et al.
Analytical biochemistry, 230(2), 224-228 (1995-09-20)
The effect of derivatization with 2-amino-2-methyl-propanol on trans-3-hexadecenoic acid was investigated as part of the identification of the trans-3-hexadecenoic acid in two Nova Scotian seaweeds. After the extraction of the total fatty acids and their methylation, the monoenoic trans fraction