774243
1,3-Propylene sulfite
99%
Sinónimos:
2-Oxo-1,3,2-dioxathiane, PS, TMS, Trimethylene sulfite
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.453
bp
73 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
densidad
1.347 g/mL at 25 °C
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O=S1OCCCO1
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7-5-2-1-3-6-7/h1-3H2
Clave InChI
LOURZMYQPMDBSR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
83.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.