Merck
93412
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl) phosphite
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Trimethylsilanol phosphite, Tris(trimethylsilyloxy)phosphine
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3SiO]3P
Número de CAS:
Peso molecular:
298.54
Beilstein:
2043814
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.409 (lit.)
bp
78-81 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O3PSi3/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h1-9H3
Clave InChI
VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tris(trimethylsilyl)phosphate is tris(trimethylsilyl)ester of phosphoric acid. It is an important raw material and intermediate inorganic synthesis. It is used in the preparation of bis(trimethylsilyl)phosphonate esters by the Arbuzov reaction with halogen-containing compounds.
Aplicación
Tris(trimethylsilyl) phosphite is used as a:
  • Film-forming additive to enhance the electrochemical performance of the NMC811[LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2]/Si-Grcell.
Otras notas
Reagent used for the mild preparation of bis(TMS) phosphonates (Arbuzow reaction); Review
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tris (trimethylsilyl) Phosphite
Bittman R
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Understanding the Roles of Tris (trimethylsilyl) Phosphite (TMSPi) in LiNi0. 8Mn0. 1Co0. 1O2 (NMC811)/Silicon--Graphite (Si--Gr) Lithium-Ion Batteries
Liu H, et al.
Advanced Materials Interfaces, 7(15), 2000277-2000277 (2020)
M. Sekine et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 285-285 (1978)
L.E. Dreef et al.
Tetrahedron Letters, 29, 1199-1199 (1988)
M. Sekine et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2097-2097 (1981)