774456
1,2-Propyleneglycol sulfite
≥98%
Sinónimos:
1,2-Propanediol cyclic sulfite, 4-Methyl-2-oxo-1,3,2-dioxathiolane, 4-Methyl-[1,3,2]dioxathiolane 2-oxide, PS, Propylene sulfite
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.437
bp
174-178 °C/760 mmHg
densidad
1.293 at 25 °C
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
CC1COS(=O)O1
InChI
1S/C3H6O3S/c1-3-2-5-7(4)6-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
SJHAYVFVKRXMKG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
80.6 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.