757705
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid
average Mn 10,100, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinónimos:
Polyethylene glycol, Amine-PEG-carboxylic acid, Amino-PEG acetic acid, AminoPEG carboxylic acid, Aminopolyoxyethylene acetic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid, average Mn 10,100
Formulario
solid
mol peso
PEG average Mn 10,000 (n ~230)
average Mn 10,100
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
56-61 °C
Ω-final
amine
α-final
carboxylic acid
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.