Merck
JKA5143
Sigma-Aldrich
HS-PEG-NH2
average MN 2,000, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinónimos:
HS-PEG-NH2, Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
500 MG
$457.000
$457.000
Fecha estimada de envío20 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$457.000
About This Item
Fórmula lineal:
HS(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
$457.000
Fecha estimada de envío20 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
HS-PEG2K-NH2, HCl Salt, average Mn 2,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 2,000
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Thiol PEG Amine. HS is thiol reactive and NH2 is stable and can be activated.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhang, Z., et al.
Biosensors And Bioelectronics, 59 (2014)