Merck
749648
Sigma-Aldrich
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]ethanol
97%
Sinónimos:
2-(2-tert-Butoxycarbonylaminoethoxy)ethanol, N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]carbamate, [2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
Seleccione un Tamaño
5 G
$62.400
25 G
$172.000
$62.400
Fecha estimada de envío08 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$62.400
25 G
$172.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
205.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$62.400
Fecha estimada de envío08 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.454
densidad
1.061 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
ether
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(12)10-4-6-13-7-5-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12)
Clave InChI
KSFVNEXYCULLEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]ethanol is N-terminal protected 2-(2-aminoethoxy)ethanol. It is generally used as a molecular spacer/linker. Some of such applications are:
  • Synthesis of biotinylated HaloLigands to prepare quantum dot adducts for HaloTag protein-mediated specific labeling of live cells.[1]
  • It is one of the key precursors for the total synthesis of tyroscherin and photo-activatable tyroscherin-based affinity reagent used for identification of tyroscherin binding proteins.[2]
  • It can be used to link HaloTag enzyme with fluorescent zinc indicator, ZIMIR to monitor the dynamics of regulated secretion of zinc in real time.[3]
  • It can also be used to synthesize amphiphiles for DNA and siRNA delivery.[4]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The effect of charge-reversal amphiphile spacer composition on DNA and siRNA delivery.
Zhang X X, et al.
Bioconjugate Chemistry, 21(5), 988-993 (2010)
HaloTag protein-mediated specific labeling of living cells with quantum dots.
So M K, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 374(3), 419-423 (2008)
Total synthesis and biological evaluation of tyroscherin.
Tae H S, et al.
Organic Letters, 12(19), 4308-4311 (2010)
Genetic targeting of a small fluorescent zinc indicator to cell surface for monitoring zinc secretion.
Li D, et al.
ACS Chemical Biology, 10(4), 1054-1063 (2015)