Merck
15304
Sigma-Aldrich
6-(Boc-amino)-1-hexanol
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
tert-Butyl N-(6-hydroxyhexyl)carbamate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CO2CNH(CH2)6OH
Número de CAS:
Peso molecular:
217.31
Beilstein:
3604498
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Boc
amine
hydroxyl
cadena SMILES
OCCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C11H23NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9-13/h13H,4-9H2,1-3H3,(H,12,14)
Clave InChI
BDLPJHZUTLGFON-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
6-(Boc-amino)-1-hexanol can be used as a reactant to synthesize:
  • Hsp90 fluorescent probes applicable in the development of an FP assay for the Hsp90 chaperone.
  • 1-Guanidino-7-aminoheptane (GC7) analogs as potent deoxyhypusine synthase inhibitors.
Otras notas
Linker; preparation of the iodide
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J.K. Dutton et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2581-2581 (1995)
Synthesis of novel fluorescent probes for the molecular chaperone Hsp90
Llauger-Bufi L, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(22), 3975-3978 (2003)
Novel hydroxylamine-containing analogues of 1-guanidino-7-aminoheptane (GC7), an effective inhibitor of deoxyhypusine synthase.
Khomutov MA, et al.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 42(4), 415-422 (2016)
Małgorzata Maksymowicz et al.
Cell communication and signaling : CCS, 18(1), 176-176 (2020-11-06)
Lymphotoxin β receptor (LTβR) is a member of tumor necrosis factor receptor (TNFR) superfamily which regulates the immune response. At the cellular level, upon ligand binding, the receptor activates the pro-inflammatory NF-κB and AP-1 pathways. Yet, the intracellular distribution of