Merck
B91005
Sigma-Aldrich
tert-Butyl carbazate
98%, for peptide synthesis
Sinónimos:
tert-Butoxycarbonyl hydrazide, Boc-hydrazide
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCONHNH2
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Beilstein:
1756967
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
tert-Butyl carbazate, 98%
Ensayo
98%
Formulario
crystals
bp
63-65 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
O=C(NN)OC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12N2O2/c1-5(2,3)9-4(8)7-6/h6H2,1-3H3,(H,7,8)
Clave InChI
DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Employed in a palladium-catalyzed cross-coupling with vinyl halides leading to N-Boc-N-alkenylhydrazines.
Reagent used in solid phase peptide synthesis and in α-amino aldehyde optical purity determinations. Condenses with aldehydes to form hydrazones which are intermediates in the synthesis of HIV-1 protease inhibitors.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 34, 5425-5425 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 6599-6599 (1993)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1052-1052 (1993)
José Barluenga et al.
Organic letters, 9(2), 275-278 (2007-01-16)
N-Boc-N-alkenylhydrazines, an almost unknown type of compounds, have been prepared with high to moderate yields via palladium-catalyzed cross-coupling between alkenyl halides and tert-butyl carbazate. The present methodology represents the first general way to access this highly functionalized and unusual type
Martina Bruna Violatto et al.
ACS nano, 13(4), 4410-4423 (2019-03-19)
Steroids are the standard therapy for autoimmune hepatitis (AIH) but the long-lasting administration is hampered by severe side effects. Methods to improve the tropism of the drug toward the liver are therefore required. Among them, conjugation to nanoparticles represents one