721611
Palladium pivalate
97%
Sinónimos:
2,2-Dimethylpropanoic acid palladium(II) salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O4Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
308.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
mp
230-232 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)O[Pd]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/2C5H10O2.Pd/c2*1-5(2,3)4(6)7;/h2*1-3H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
Clave InChI
PAGZTSLSNQZYEV-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Catalyst for:
- Aerobic cyclization of acrylic acid with alkenes
- Benzylation of heterocycles with benzyl chlorides
- Intramolecular direct arylation reactions
- Regioselective oxidative arene cross-coupling
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?