Merck
296937
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylchlorosilane
97%
Sinónimos:
Chloro-di-tert-butylsilane
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3C]2SiHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
178.77
Beilstein:
2203045
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
82-84 °C/45 mmHg (lit.)
densidad
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[SiH](Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
Clave InChI
OGWXFZNXPZTBST-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organometallics, 11, 3542-3542 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 2927-2927 (1993)