339768
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
Sinónimos:
NSC 307191, Palladium(II) tetrafluoroborate tetraacetonitrile complex
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
reagent type: ligand
mp
230 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Pd++].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.2BF4.Pd/c4*1-2-3;2*2-1(3,4)5;/h4*1H3;;;/q;;;;2*-1;+2
Clave InChI
YWMRPVUMBTVUEX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Reactant involved in:
- Reactions where it plays a role as the metal source due to weakly coordinated acetonitrile ligands
Precursor for:
- Synthesis of dendritic SCS-pincer palladium complexes
- Palladium complexes of click ligands
- Dipalladium catalysts for use in Heck cross-coupling, Suzuki cross-coupling, and aldehyde olefination
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?