655856
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
97%
Sinónimos:
HBpin, Pinacolborane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.396 (lit.)
bp
42-43 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OBOC1(C)C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
Clave InChI
UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Borylation at the benzylic C-H bond of alkylbenzenes in the presence of a palladium catalyst to form pinacol benzyl boronate.
- Hydroboration of alkyl or aryl alkynes and alkenes in the presence of transition metal catalysts.
- Coupling with aryl iodides in the presence of a copper catalyst to form aryl boronates.
- Asymmetric hydroboration of 1,3-enynes to form chiral allenyl boronates.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.