Merck
709972
Sigma-Aldrich
N-Boc-2,3-dihydro-1H-pyrrole
95%
Sinónimos:
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrole, N-Boc-2-pyrroline, tert-Butyl 2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
1 G
$55.100
$55.100
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$55.100
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
169.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$55.100
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.468
densidad
0.980 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC=C1
InChI
1S/C9H15NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4,6H,5,7H2,1-3H3
Clave InChI
DCVICHWBECIALB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)