715239
N-Boc-3,4-dihydro-2H-pyridine
97%
Sinónimos:
1-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydropyridine, 3,4-Dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydropyridine, tert-Butyl 3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.477
densidad
0.988 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC=C1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3
Clave InChI
VIBQTJLMJANION-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?