Merck
706213
Sigma-Aldrich
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H26BN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
307.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
89-94 °C
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(CCN3CCOCC3)c2
InChI
1S/C15H26BN3O3/c1-14(2)15(3,4)22-16(21-14)13-11-17-19(12-13)6-5-18-7-9-20-10-8-18/h11-12H,5-10H2,1-4H3
Clave InChI
FBAPTUAEBQMVEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)